Stampa…
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
PC302090-1G PC302090-5G
APOSPC302090-1GEA 219 EUR
APOSPC302090-1G APOSPC302090-5G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formula: C₉H₅ClF₃N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09924313
CAS Number: 1000530-58-4
UN: 3276
ADR: 6.1,III