3-Chloro-2,6-difluorobenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₂ClF₂N Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06660172 CAS Number: 86225-73-2 UN: 3276 ADR: 6.1,III |