Stampa…
(3-Chloro-2,4-difluorophenyl)acetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Chloro-2,4-difluorophenylacetic acid
PC302087-1G PC302087-5G PC302087-250MG
APOSPC302087-1GEA 87.3 EUR
APOSPC302087-1G APOSPC302087-5G APOSPC302087-250MG
(3-Chloro-2,4-difluorophenyl)acetic acid 97%
(3-Chloro-2,4-difluorophenyl)acetic acid
Formula: C₈H₅ClF₂O₂
Peso molecolare: 206,58 g/mol
Punto di fusione: 124…126 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660337
CAS Number: 886761-66-6