Stampa…
3',6'-Dichloro-2'-fluoroacetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302086-1G PC302086-5G PC302086-25G
APOSPC302086-1GEA 105 EUR
APOSPC302086-1G APOSPC302086-5G APOSPC302086-25G
3',6'-Dichloro-2'-fluoroacetophenone 98%
3',6'-Dichloro-2'-fluoroacetophenone
Formula: C₈H₅Cl₂FO
Peso molecolare: 207,03 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09025392
CAS Number: 916420-72-9