3,5-Difluoro-4-methoxybenzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302085-1G
PC302085-5G
PC302085-10G
APOSPC302085-1GEA
180
EUR
APOSPC302085-1G
APOSPC302085-5G
APOSPC302085-10G
3,5-Difluoro-4-methoxybenzylamine 98%
3,5-Difluoro-4-methoxybenzylamine
Formula:
C₈H₉F₂NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04115915 CAS Number: 105969-16-2 UN: 2922 ADR: 8+6.1,III |