3,5-Difluoro-2-methoxybenzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302084-1G
PC302084-5G
PC302084-10G
APOSPC302084-1GEA
156
EUR
APOSPC302084-1G
APOSPC302084-5G
APOSPC302084-10G
3,5-Difluoro-2-methoxybenzylamine 98%
3,5-Difluoro-2-methoxybenzylamine
Formula:
C₈H₉F₂NO Peso molecolare: 173.16 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06660178 CAS Number: 886502-00-7 |