Stampa…
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302083-1G PC302083-5G
APOSPC302083-1GEA 105 EUR
APOSPC302083-1G APOSPC302083-5G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formula: C₁₁H₉F₃O₂
Peso molecolare: 230,18 g/mol
Punto di fusione: 155…158 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832288
CAS Number: 1017778-08-3