Stampa…
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302080-1G PC302080-5G PC302080-10G
APOSPC302080-1GEA 87.3 EUR
APOSPC302080-1G APOSPC302080-5G APOSPC302080-10G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formula: C₁₁H₉F₃O₂
Peso molecolare: 230,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832281
CAS Number: 1017777-95-5