2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302079-1G
PC302079-5G
PC302079-10G
APOSPC302079-1GEA
126
EUR
APOSPC302079-1G
APOSPC302079-5G
APOSPC302079-10G
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula:
C₉H₉F₃O₂ Peso molecolare: 206.16 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09832325 CAS Number: 1017779-01-9 |