Stampa…
2-Fluoro-4-methylbenzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC302075-1G PC302075-5G
APOSPC302075-1GEA 261 EUR
APOSPC302075-1G APOSPC302075-5G
2-Fluoro-4-methylbenzylamine 98%
2-Fluoro-4-methylbenzylamine
Formula: C₈H₁₀FN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06213635
CAS Number: 771573-01-4
UN: 2735
ADR: 8,III