Stampa…
2-Fluoro-p-anisidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Fluoro-4-anisidine, 2-Fluoro-4-methoxyaniline, 4-Amino-3-fluoroanisole
PC302074-1G PC302074-5G PC302074-10G
APOSPC302074-1GEA 14.7 EUR
APOSPC302074-1G APOSPC302074-5G APOSPC302074-10G
2-Fluoro-p-anisidine 98%
2-Fluoro-p-anisidine
Formula: C₇H₈FNO
Peso molecolare: 141,15 g/mol
Punto di fusione: 48…51 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00047827
CAS Number: 458-52-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III