Stampa…
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC302065-1G PC302065-5G PC302065-10G
APOSPC302065-1GEA 58 EUR
APOSPC302065-1G APOSPC302065-5G APOSPC302065-10G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₃ClF₃N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660352
CAS Number: 89223-58-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III