Stampa…
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC302063-1G PC302063-5G
APOSPC302063-1GEA 109 EUR
APOSPC302063-1G APOSPC302063-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine 97%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formula: C₈H₇F₄NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660254
CAS Number: 886501-20-8
UN: 2735
ADR: 8,III