4-Ethoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC302062-1G
PC302062-5G
APOSPC302062-1GEA
81.5
EUR
APOSPC302062-1G
APOSPC302062-5G
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol 97%
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol
Formula:
C₉H₁₀F₂O₂ Peso molecolare: 188,17 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09258696 CAS Number: 438050-23-8 |