Stampa…
(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
PC302061-1G PC302061-5G PC302061-10G PC302061-25G
APOSPC302061-1GEA 45.2 EUR
APOSPC302061-1G APOSPC302061-5G APOSPC302061-10G APOSPC302061-25G
(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formula: C₉H₆ClF₃O₂
Peso molecolare: 238,59 g/mol
Punto di fusione: 82…84 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04116012
CAS Number: 22902-86-9