Stampa…
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302060-1G PC302060-5G PC302060-25G
APOSPC302060-1GEA 61.1 EUR
APOSPC302060-1G APOSPC302060-5G APOSPC302060-25G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenol 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenol
Formula: C₇H₄ClF₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660247
CAS Number: 886500-85-2