Stampa…
(4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302058-1G PC302058-5G PC302058-10G
APOSPC302058-1GEA 92.8 EUR
APOSPC302058-1G APOSPC302058-5G APOSPC302058-10G
(4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formula: C₉H₆ClF₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115842
CAS Number: 601513-31-9