Stampa…
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-butoxy-2,6-difluoro-benzylalcohol
PC302057-1G PC302057-5G
APOSPC302057-1GEA 58.2 EUR
APOSPC302057-1G APOSPC302057-5G
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol 98%
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol
Formula: C₁₁H₁₄F₂O₂
Peso molecolare: 216,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22201020
CAS Number: 438050-19-2