Stampa…
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302053-1G PC302053-5G
APOSPC302053-1GEA 135 EUR
APOSPC302053-1G APOSPC302053-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formula: C₈H₇F₄NO
Peso molecolare: 209,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660207
CAS Number: 886499-13-4