Stampa…
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302050-1G PC302050-5G PC302050-10G
APOSPC302050-1GEA 102 EUR
APOSPC302050-1G APOSPC302050-5G APOSPC302050-10G
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenol 98%
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenol
Formula: C₇H₄ClF₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832330
CAS Number: 1017778-52-7