Stampa…
3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302048-1G PC302048-5G PC302048-10G
APOSPC302048-1GEA 348 EUR
APOSPC302048-1G APOSPC302048-5G APOSPC302048-10G
3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 97%
3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Formula: C₇H₄ClF₅OS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16652412
CAS Number: 1240257-88-8