Stampa…
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302047-1G PC302047-5G
APOSPC302047-1GEA 104 EUR
APOSPC302047-1G APOSPC302047-5G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formula: C₁₀H₆ClF₃O₂
Peso molecolare: 250,60 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11519328
CAS Number: 1092460-80-4