Stampa…
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Chloro-4-cyanobenzotrifluoride
PC302046-1G PC302046-5G PC302046-10G PC302046-25G
APOSPC302046-1GEA 17.6 EUR
APOSPC302046-1G APOSPC302046-5G APOSPC302046-10G APOSPC302046-25G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₃ClF₃N
Peso molecolare: 205,57 g/mol
Punto di fusione: 38…40 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972703
CAS Number: 1092460-79-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III