Stampa…
3,5-Difluoro-4-methoxyphenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302037-1G PC302037-5G PC302037-25G
APOSPC302037-1GEA 94.4 EUR
APOSPC302037-1G APOSPC302037-5G APOSPC302037-25G
3,5-Difluoro-4-methoxyphenol 98%
3,5-Difluoro-4-methoxyphenol
Formula: C₇H₆F₂O₂
Punto di fusione: 67…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115918
CAS Number: 443-42-5