Stampa…
3-(4-Chloro-3-fluorophenyl)propionic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302035-1G PC302035-5G PC302035-10G
APOSPC302035-1GEA 30.6 EUR
APOSPC302035-1G APOSPC302035-5G APOSPC302035-10G
3-(4-Chloro-3-fluorophenyl)propionic acid 97%
3-(4-Chloro-3-fluorophenyl)propionic acid
Formula: C₉H₈ClFO₂
Peso molecolare: 202,61 g/mol
Punto di fusione: 80…84 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04116058
CAS Number: 881189-65-7