Stampa…
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302032-1G PC302032-5G PC302032-25G
APOSPC302032-1GEA 93.1 EUR
APOSPC302032-1G APOSPC302032-5G APOSPC302032-25G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formula: C₁₁H₉F₃O₃
Peso molecolare: 246,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06205858
CAS Number: 773133-16-7