Stampa…
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302031-25G PC302031-5G PC302031-1G
APOSPC302031-25GEA 168 EUR
APOSPC302031-25G APOSPC302031-5G APOSPC302031-1G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₉H₆F₃NO
Peso molecolare: 201,15 g/mol
Punto di fusione: 30…34 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06409082
CAS Number: 34636-92-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III