2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302029-1G
PC302029-5G
PC302029-10G
PC302029-25G
PC302029-100G
APOSPC302029-1GEA
126
EUR
APOSPC302029-1G
APOSPC302029-5G
APOSPC302029-10G
APOSPC302029-25G
APOSPC302029-100G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)cinnamic acid
Formula:
C₁₁H₉F₃O₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09832350 CAS Number: 1017779-14-4 |