Stampa…
2-[2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302019-1G PC302019-5G PC302019-25G PC302019-100G
APOSPC302019-1GEA 104 EUR
APOSPC302019-1G APOSPC302019-5G APOSPC302019-25G APOSPC302019-100G
2-[2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 98%
2-[2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Formula: C₉H₈F₄O
Peso molecolare: 208,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660358
CAS Number: 886761-79-1