Stampa…
2-[2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302018-1G PC302018-5G
APOSPC302018-1GEA 144 EUR
APOSPC302018-1G APOSPC302018-5G
2-[2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 98%
2-[2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Formula: C₉H₈F₄O
Peso molecolare: 208,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660357
CAS Number: 886761-78-0