2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₈H₂Cl₂F₃N Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11519347 CAS Number: 1092461-02-3 UN: 3439 ADR: 6.1,III |