1,4-Dibromo-2-(trifluoromethoxy)benzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302014-25G
PC302014-5G
PC302014-1G
APOSPC302014-25GEA
191
EUR
APOSPC302014-25G
APOSPC302014-5G
APOSPC302014-1G
1,4-Dibromo-2-(trifluoromethoxy)benzene 97%
1,4-Dibromo-2-(trifluoromethoxy)benzene
Formula:
C₇H₃Br₂F₃O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00179335 CAS Number: 175278-13-4 |