Stampa…
2,4-Dichloro-5-fluorobenzylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302011-1G PC302011-5G
APOSPC302011-1GEA 133 EUR
APOSPC302011-1G APOSPC302011-5G
2,4-Dichloro-5-fluorobenzylamine 97%
2,4-Dichloro-5-fluorobenzylamine
Formula: C₇H₆Cl₂FN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660211
CAS Number: 939980-28-6