Stampa…
2,3-Difluoro-6-methoxyphenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3,4-Difluor-2-hydroxyanisole
PC302010-1G PC302010-5G PC302010-10G
APOSPC302010-1GEA 121 EUR
APOSPC302010-1G APOSPC302010-5G APOSPC302010-10G
2,3-Difluoro-6-methoxyphenol 97%
2,3-Difluoro-6-methoxyphenol
Formula: C₇H₆F₂O₂
Punto di fusione: 44…47 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04116024
CAS Number: 186306-70-7