Stampa…
2,3-Difluoro-6-methoxybenzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302009-1G PC302009-250MG
APOSPC302009-1GEA 720 EUR
APOSPC302009-1G APOSPC302009-250MG
2,3-Difluoro-6-methoxybenzylamine 98%
2,3-Difluoro-6-methoxybenzylamine
Formula: C₈H₉F₂NO
Peso molecolare: 173,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04116022
CAS Number: 886501-77-5