Stampa…
2,3-Difluoro-4-methoxybenzylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC302008-1G PC302008-5G
APOSPC302008-1GEA 143 EUR
APOSPC302008-1G APOSPC302008-5G
2,3-Difluoro-4-methoxybenzylamine 95%
2,3-Difluoro-4-methoxybenzylamine
Formula: C₈H₉F₂NO
Peso molecolare: 173,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115987
CAS Number: 886500-75-0
UN: 3259
ADR: 8,III