Stampa…
(2,3-Dichloro-6-fluorophenyl)acetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302007-1G PC302007-5G
APOSPC302007-1GEA 105 EUR
APOSPC302007-1G APOSPC302007-5G
(2,3-Dichloro-6-fluorophenyl)acetic acid 97%
(2,3-Dichloro-6-fluorophenyl)acetic acid
Formula: (C₆H₂Cl₂F)CH₂COOH
Peso molecolare: 223,03 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115875
CAS Number: 886497-57-0