2,3-Dichloro-6-fluorobenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₃Cl₂FO₂ Punto di fusione: 134…136 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00090506 CAS Number: 32890-91-8 |