Stampa…
2-(3,4,5-Trifluorophenyl)ethanol
Fornitore: Apollo Scientific
PC302003-1G PC302003-250MG
APOSPC302003-1GEA 129 EUR
APOSPC302003-1G APOSPC302003-250MG
2-(3,4,5-Trifluorophenyl)ethanol
2-(3,4,5-Trifluorophenyl)ethanol
Formula: C₈H₇F₃O
Peso molecolare: 176,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660355
CAS Number: 886761-77-9