Stampa…
2-(2,5-Difluorophenyl)ethanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302002-1G PC302002-5G PC302002-25G
APOSPC302002-1GEA 72.5 EUR
APOSPC302002-1G APOSPC302002-5G APOSPC302002-25G
2-(2,5-Difluorophenyl)ethanol 97%
2-(2,5-Difluorophenyl)ethanol
Formula: C₈H₈F₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00142840
CAS Number: 862255-56-9