Stampa…
2-(2,4,5-Trifluorophenyl)ethanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302001-1G PC302001-5G PC302001-25G
APOSPC302001-1GEA 32.1 EUR
APOSPC302001-1G APOSPC302001-5G APOSPC302001-25G
2-(2,4,5-Trifluorophenyl)ethanol 97%
2-(2,4,5-Trifluorophenyl)ethanol
Formula: C₈H₇F₃O
Peso molecolare: 176,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660356
CAS Number: 883267-70-7