Stampa…
2-(2,3,4-Trifluorophenyl)ethanol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302000-1G PC302000-5G
APOSPC302000-1GEA 125 EUR
APOSPC302000-1G APOSPC302000-5G
2-(2,3,4-Trifluorophenyl)ethanol 98%
2-(2,3,4-Trifluorophenyl)ethanol
Formula: C₈H₇F₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972479
CAS Number: 886761-76-8