Stampa…
2,4-Dinitro-5-fluoroaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3020-25G PC3020-5G
APOSPC3020-25GEA 277 EUR
APOSPC3020-25G APOSPC3020-5G
2,4-Dinitro-5-fluoroaniline 97%
2,4-Dinitro-5-fluoroaniline
Formula: C₆H₄FN₃O₄
Punto di fusione: 185…190 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007150
CAS Number: 367-81-7