Stampa…
α,α,α-Trifluoro-3,5-dinitrotoluene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,5-Dinitrobenzotrifluoride
PC3018-100G PC3018-25G PC3018-500G
APOSPC3018-100GEA 30.6 EUR
APOSPC3018-100G APOSPC3018-25G APOSPC3018-500G
α,α,α-Trifluoro-3,5-dinitrotoluene 99%
α,α,α-Trifluoro-3,5-dinitrotoluene
Formula: C₇H₃F₃N₂O₄
Peso molecolare: 236,11 g/mol
Punto di ebollizione: 127…129 °C/9mmHg
Punto di fusione: 47…52 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007233
CAS Number: 401-99-0
EINECS: 206-935-2