Stampa…
Dimethyl tetrafluorosuccinate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3016T-25G PC3016T-5G PC3016T-100G
APOSPC3016T-25GEA 125 EUR
APOSPC3016T-25G APOSPC3016T-5G APOSPC3016T-100G
Dimethyl tetrafluorosuccinate 98%
Dimethyl tetrafluorosuccinate
Formula: C₆H₆F₄O₄
Punto di ebollizione: 177…178 °C
Densità: 1,41 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043947
CAS Number: 356-36-5