Stampa…
Dimethyl octafluoroadipate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC3015T-100G PC3015T-25G PC3015T-5G
APOSPC3015T-100GEA 343 EUR
APOSPC3015T-100G APOSPC3015T-25G APOSPC3015T-5G
Dimethyl octafluoroadipate 98%
Dimethyl octafluoroadipate
Formula: C₈H₆F₈O₄
Punto di ebollizione: 120 °C
Densità: 1,547 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042267
CAS Number: 3107-98-0