Stampa…
2-Fluoro-5-nitrophenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3014-25G PC3014-5G PC3014-100G
APOSPC3014-25GEA 119 EUR
APOSPC3014-25G APOSPC3014-5G APOSPC3014-100G
2-Fluoro-5-nitrophenylboronic acid
2-Fluoro-5-nitrophenylboronic acid
Formula: C₆H₅BFNO₄
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03092929
CAS Number: 819849-20-2