3-(4-Fluorophenyl)propanal
Fornitore: Apollo Scientific
PC301205-1G
PC301205-5G
APOSPC301205-1GEA
292
EUR
APOSPC301205-1G
APOSPC301205-5G
3-(4-Fluorophenyl)propanal
3-(4-Fluorophenyl)propanal
Formula:
C₉H₉FO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08064186 CAS Number: 63416-70-6 |