Stampa…
5-(Trifluoromethyl)pyridin-3-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC301200-1G PC301200-5G PC301200-25G
APOSPC301200-1GEA 29 EUR
APOSPC301200-1G APOSPC301200-5G APOSPC301200-25G
5-(Trifluoromethyl)pyridin-3-amine
5-(Trifluoromethyl)pyridin-3-amine
Formula: C₆H₅F₃N₂
Punto di ebollizione: 105,5…106 °C
Punto di fusione: 40…41,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00128900
CAS Number: 112110-07-3