Stampa…
3-Fluoro-4-biphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3012-1G PC3012-250MG
APOSPC3012-1GEA 384 EUR
APOSPC3012-1G APOSPC3012-250MG
3-Fluoro-4-biphenylboronic acid
3-Fluoro-4-biphenylboronic acid
Formula: C₁₂H₁₀BFO₂
Peso molecolare: 216,200 g/mol
Punto di fusione: 237…242 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04115668
CAS Number: 409108-13-0